860543P
Avanti
C12 Glucosyl(β) Ceramide (d18:1/12:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860543P, powder
Sinônimo(s):
D-glucosyl-β-1,1′-N-lauroyl-D-erythro-sphingosine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (860543P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860543P
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C36H69NO8/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-19-21-23-25-30(39)29(28-44-36-35(43)34(42)33(41)31(27-38)45-36)37-32(40)26-24-22-20-17-12-10-8-6-4-2/h23,25,29-31,33-36,38-39,41-43H,3-22,24,26-28H2,1-2H3,(H,37,40)/b25-23+/t29-,30+,31?,33+,34?,35?,36+/m0/s1
chave InChI
IYCYEZLMOLRFAN-QGJHTTTBSA-N
Aplicação
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)