855676C
Avanti
17:0 Lyso PC
1-heptadecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinônimo(s):
1-heptadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(17:0/0:0)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
forma
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (855676C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (855676C-200mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 855676C
concentração
10 mg/mL (855676C-25mg)
25 mg/mL (855676C-200mg)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C25H52NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25(28)31-22-24(27)23-33-34(29,30)32-21-20-26(2,3)4/h24,27H,5-23H2,1-4H3/t24-/m1/s1
chave InChI
SRRQPVVYXBTRQK-XMMPIXPASA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3