840635P
Avanti
12:0 PA
1,2-dilauroyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), powder
Sinônimo(s):
1,2-didodecanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); DLPA; PA(12:0/12:0)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 200 mg (840635P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840635P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 840635P
tipo de lipídio
phospholipids
cardiolipins
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C27H53O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-26(28)33-23-25(24-34-36(30,31)32)35-27(29)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h25H,3-24H2,1-2H3,(H2,30,31,32);/q;+1/p-1/t25-;/m1./s1
chave InChI
CIOHBYXGWWPOIS-VQIWEWKSSA-M
Descrição geral
Aplicação
- for the quantification of phospholipids by high-performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometryelectrospray ionization tandem mass spectrometry (HPLC/ESI-MS/MS)[2]
- for the quantification of lipids in cold-pressed rapeseed oils based on direct infusion electrospray ionization tandem mass spectrometry[3]
- in liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) analysis[4]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)