857127P
Avanti
17:0 Lyso PA
1-heptadecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), powder
Sinônimo(s):
heptadecanoyl lysophosphatidic acid; 1-heptadecanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); PA(17:0/0:0); 17:0 LPA; 110679
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (857127P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 857127P
tipo de lipídio
phospholipids
cardiolipins
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- for mass spectrometric determination of lysophosphatidic acid molecular species in mouse peritoneal macrophages[2]
- in the quantification of the lipid species released from extended synaptotagmin 2 (E-SYT2) expressed in mammalian cells by liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)[3]
- for the extraction of lipids from brain homogenate[4]
- to extract lipids from the stomach washing solution for the determination of lysophosphatidic acid in a mouse stomach fluid[5]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)