855575P
Avanti
14:0 Lyso PC
1-myristoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinônimo(s):
1-tetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(14:0/0:0)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 g (855575P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (855575P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (855575P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (855575P-500mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 855575P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C22H46NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-22(25)28-19-21(24)20-30-31(26,27)29-18-17-23(2,3)4/h21,24H,5-20H2,1-4H3/t21-/m1/s1
chave InChI
VXUOFDJKYGDUJI-OAQYLSRUSA-N
Aplicação
- as a component of detergent micelle to analyze the secondary structure of the purified twin-arginine translocation (Tat) membrane protein (TatCd) by circular dichroism (CD)[2]
- for the synthesis of three monofluorinated dimyristoylphosphatidylcholines (F-DMPC′s), such as 2F-DMPC, 12F-DMPC and 14F-DMPC[3]
- as a component of dry lipid film for the synthesis of palladium (Pd)-pyrolipid theranostic nanoparticles (PdPL-NPs) and manganese-pyrolipid surface-enhanced Raman scattering (SERS) NPs (MnPL-NPs)[4]
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn