Documentos Principais
D4651
Sigma-Aldrich
Digalactosyl diglyceride
≥93% (TLC), from whole wheat flour, lyophilized powder
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
whole wheat flour
Nível de qualidade
Ensaio
≥93% (TLC)
Formulário
lyophilized powder
grupo funcional
ester
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCCCOCCCOC2OC(C(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C18H34O13/c19-7-9-11(21)13(23)15(25)17(30-9)28-5-1-3-27-4-2-6-29-18-16(26)14(24)12(22)10(8-20)31-18/h9-26H,1-8H2
chave InChI
FROLUYNBHPUZQU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Alexander Wacker et al.
Frontiers in plant science, 7, 264-264 (2016-03-26)
We tested the influence of two light intensities [40 and 300 μmol PAR / (m(2)s)] on the fatty acid composition of three distinct lipid classes in four freshwater phytoplankton species. We chose species of different taxonomic classes in order to