P7769
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine
from bovine brain, ≥97% (TLC), amorphous powder, structural phospholipid
Sinônimo(s):
3-sn-Phosphatidyl-L-serine, L-α-Phosphatidyl-L-serine, PS, Phosphatidylserine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine, ≥97% (TLC), from bovine brain, amorphous powder
fonte biológica
bovine brain
Ensaio
≥97% (TLC)
Formulário
amorphous powder
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
- as a lipid standard in time-of-flight secondary ion mass spectrometry (ToF-SIMS) spectral fingerprints[1]
- as a reference standard in thin layer chromatography (TLC) for quantifying lipids from astrocyte-conditioned media (ACM) treated fibroblasts[2]
- as a component of large unilamellar vesicles for annexin A2 aggregation studies[3]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Atenção
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research