Documentos Principais
840531P
Avanti
18:1 MGDG (synthetic)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Monogalactosyldioleoylglycerol
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 1.928,00
R$ 1.928,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 1.928,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C45H82O10
Peso molecular:
783.13
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 1.928,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 5 mg ((840531P-5MG))
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
bioactive lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C45H82O10/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(47)52-36-38(37-53-45-44(51)43(50)42(49)39(35-46)55-45)54-41(48)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,38-39,42-46,49-51H,3-16,21-37H2,1-2H3/b19-17-,20-18-/t38-,39-,42+,43+,44-,4
chave InChI
FYKCSQSTKDUTFT-KMILUJHCSA-N
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (840531P-5MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)