Documentos Principais
840525P
Avanti
SQDG
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
sulfoquinovosyldiacylglycerol
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 1.936,00
10 MG
R$ 2.907,00
R$ 1.936,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 1.936,00
10 MG
R$ 2.907,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C43H79NO12S
Número CAS:
Peso molecular:
834.15
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 1.936,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (840525P-5mg)
pkg of 2 × 5 mg (840525P-10mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
bioactive lipids
phosphoglycerides
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1[C@@H](OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)O[C@H](CS(=O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@@H]1O.[NH4+]
InChI
1S/C43H76O12S.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-21-23-25-27-29-31-38(44)52-33-36(34-53-43-42(48)41(47)40(46)37(55-43)35-56(49,50)51)54-39(45)32-30-28-26-24-22-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h5,7,11,13,17-18,36-37,40-43,46-48H,3-4,6,8-10,12,14-16,19-35H2,1-2H3,(H,
chave InChI
LCOQSTSHEBORLB-VKQKBWHKSA-N
Descrição geral
Sulfoquinovosyl-diacylglycerol (SQDG) is an anionic lipid, which constitutes 20-40% of total lipids in the thylakoid membranes. It is a glycolipid,[1] that plays a major role in photosystem II (PSII) activities in Synechocystis sp. PCC 6803.[2]
Aplicação
SQDG has been used as an additive for photosystems I (PSI) crystallization.[3][4] It has also been used as a standard for mass spectrometry analysis of lipids.[5][6]
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (840525P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (840525P-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The inhibitory action of SQDG (sulfoquinovosyl diacylglycerol) from spinach on Cdt1-geminin interaction
Mizushina Y, et al.
Biochimie, 90(6), 947-956 (2008)
5-Aminolevulinic acid promotes arachidonic acid biosynthesis in the red microalga Porphyridium purpureum
Jiao K, et al.
Biotechnology for Biofuels, 10(1), 168-168 (2017)
Crystal structure of photosystem I monomer from Synechocystis PCC 6803
Netzer-El SY, et al.
Frontiers in Plant Science, 9(9), 645-654 (2018)
Sulfoquinovosyldiacylglycerol has an essential role in Thermosynechococcus elongatus BP-1 under phosphate-deficient conditions
Endo K, et al.
Plant & Cell Physiol., pcw159-pcw159 (2016)
Structure and function of wild-type and subunit-depleted photosystem I in Synechocystis
Malavath T, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Bioenergetics, 1859(9), 645-654 (2018)