C1231
Colesterol
SyntheChol®
Sinônimo(s):
3β-Hidroxi-5-colesteno, 5-Colesteno-3β-ol
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Agency
JP
NF
Ph. Eur.
Ensaio
≥98%
forma
crystals
pb
360 °C (lit.)
pf
147-149 °C (lit.)
densidade
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
adequação
suitable for manufacturing use
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C (−15°C to −25°C)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
chave InChI
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Informações sobre genes
human ... POLA1(5422) , TOP2A(7153)
rat ... Ar(24208) , Polb(29240)
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1