137132
SyntheChol® PLANT-DERIVED CHOLESTEROL
EMPROVE® EXPERT
Fabricação farmacêutica
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
p.e.
200 °C
pf
141 °C
solubilidade
>0.001 g/L
densidade
1.05 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
260 kg/m3
adequação
suitable for manufacturing use
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C (−15°C to −25°C)
Descrição geral
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Gratuito - Faça login para baixar
Gratuito - Faça login para baixar
Gratuito - Faça login para baixar
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa