Documentos Principais
860598P
Avanti
C18 Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/18:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860598P, powder
Sinônimo(s):
D-lactosyl-β-1,1′ N-stearoyl-D-erythro-sphingosine
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 1.062,00
R$ 1.062,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 1.062,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C48H91NO13
Número CAS:
Peso molecular:
890.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 1.062,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (860598P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860598P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (860598P-50mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860598P
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
chave InChI
VOZHMDQUIRUFQW-LOTHNZFDSA-N
Descrição geral
C18 Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/18:0) is a synthetic sphingolipid.[1]
Aplicação
C18 Lactosyl (β) Ceramide (d18:1/18:0) is suitable for use as a lipid standard in ozone-induced dissociation mass spectrometry (OzID-MS).[2] It is also suitable for the preparation of saposin-derived lipid nanoparticles (SapNPs).[3]
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860598P-25mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860598P-50mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860598P-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ceramide stearic to palmitic acid ratio predicts incident diabetes
Hilvo M, et al.
Diabetologia, 61(6), 1424-1434 (2018)
Saposin lipid nanoparticles: a highly versatile and modular tool for membrane protein research
Flayhan A, et al.
Structure, 26(2), 345-355 (2018)
Structural analysis of unsaturated glycosphingolipids using shotgun ozone-induced dissociation mass spectrometry
Barrientos RC, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 28(11), 2330-2343 (2017)