850118L
Avanti
17:0-22:4 PI-d5
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1-heptadecanoyl-2-docosatetraenoyl-sn-glycero(d5)-3-phosphoinositol (ammonium salt)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
solution
embalagem
package of 1 × 1 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentração
500 μg/mL
aplicação(ões)
lipidomics
metabolomics
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)