Documentos Principais
860741L
Avanti
16:1 SM (d18:1/16:1)-d9
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
3,5-Dioxa-8-aza-4-phosphatetracos-17-en-1-aminium, 4-hydroxy-7-[(1R,2E)-1-hydroxy-2-hexadecen-1-yl]-N,N,N-tri(methyl-d3)-9-oxo-, inner salt, 4-oxide, (7S,17Z)-
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 9.012,00
R$ 9.012,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 9.012,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C39H68D9N2O6P
Número CAS:
Peso molecular:
710.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.12
R$ 9.012,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
solution
embalagem
package of 1 × 1 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860741L-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)