Documentos Principais
Z529532
Coors porcelain pestle
for Z529508
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.129,00
R$ 1.129,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.129,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
R$ 1.129,00
Check Cart for Availability
Materiais
porcelain
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Coorstek 66329
pilão C
262 mm
Descrição geral
Oversized pestle glazed to grinding surface. Order mortar separately.
Aplicação
The Coors porcelain pestle is suitable to use for crushing, grinding, and mixing.
Informações legais
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4