Documentos Principais
Z404306
IKA® stirring elements
R 1342 propeller stirrer, 4-bladed, stainless steel, 1/cs
Sinônimo(s):
stirring blade, stirring propeller
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.881,00
R$ 2.881,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.881,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
R$ 2.881,00
Check Cart for Availability
Materiais
stainless steel
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
IKA 0741000
tamanho do eixo
8 mm × 350 mm
diâmetro do agitador
50 mm
Descrição geral
Note: Stirring elements are made of 316 stainless steel. Shaft design suited to all overhead stirrer motors with standard chuck unless otherwise noted.
Standard stirring element. For drawing the material to be mixed from the top to the bottom. Local shearing forces. Generates axial flow in the vessel. Used at medium to high speeds.
  • Stirrer diameter: 50 mm
  • Shaft diameter: 8 mm
  • Shaft length: 350 mm
  • Speed max.: 2000 rpm
Informações legais
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)