Z766933
IKA® EuroStar 60 Control
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Sinônimo(s):
laboratory stirrer, overhead stirrer
Selecione um tamanho
R$ 22.432,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 22.432,00
Produtos recomendados
Características
CE compliant
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
IKA 4440000
faixa de medição de temperatura
-10-350 °C
timing measuring range
1-6000 min
Parâmetros
0-2000 rpm speed
L × A × P
86 mm × 267 mm × 230 mm
Diâmetro
0.5-10 mm , chuck range
eixo D.I.
11 mm
capacidade do agitador
40 L
viscosidade
50000 mPa.s
Descrição geral
The stirrer comes equipped with a RS 232 and a USB interface to control and document all parameters. An integrated torque trend display is provided for the measurement of viscosity changes.
Safety circuits installed ensures automatic cut-off in an anti-stall or overload conditions. Continuous comparison of shaft speed to desired speed is maintained and variations are adjusted automatically. This guarantees a constant speed even with changes in viscosities of the sample.
- Infinitely adjustable speed
- Push-through agitator shafts
- Overload protection
- Short-term overload operation
- Slim casing
- Quiet operation
- Error code display
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)