Documentos Principais
Z404446
IKA® stirring elements
R 1330 anchor stirrer, stainless steel, 1/cs
Sinônimo(s):
stirring blade, stirring propeller
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.979,00
R$ 3.979,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.979,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
R$ 3.979,00
Check Cart for Availability
Materiais
stainless steel
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
IKA 2022300
tamanho do eixo
8 mm × 350 mm
diâmetro do agitador
45 mm
Descrição geral
Note: Stirring elements are made of 316 stainless steel. Shaft design suited to all overhead stirrer motors with standard chuck unless otherwise noted.
Tangential flow, high shearing rate at edges, minimum deposits on the vessel wall. Used at low speeds. Polymer reactions, even distribution of high mineral contents in liquids. The ideal stirrer for medium to highly viscous fluids.
  • Stirrer diameter: 45 mm
  • Shaft diameter: 8 mm
  • Shaft length: 350 mm
  • Speed max.: 1000 rpm
Informações legais
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)