Z215155
PTFE screw propeller stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 400 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Produtos recomendados
Materiais
PTFE
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Cowie 005.240.2
Comprimento
400 mm
Diâmetro da lâmina
40 mm
Diâmetro do eixo
6 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Guaranteed chemically resistant, inert and leak-free
- Use up to 280°C (540°F)
- Encapsulated stainless steel core for maximum rigidity
Please note: The propeller and shaft are fused together.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)