Documentos Principais
Z645095
IKA® RW 20 digital overhead stirrers
universal lab mixer, 2000rpm, 230V, 1/cs
Sinônimo(s):
lab mixers, lab stirrers, laboratory mixers, laboratory stirrers
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.73
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
entrada CA/CC
230 V AC
Características
CE compliant
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
IKA 3593000
Parâmetros
60-2000 rpm speed
L × A × P
88 mm × 294 mm × 212 mm
peso
3.1 kg
Descrição geral
IKA® RW 20 Digital Over Head Stirrer
  • With digital display (LED)
  • Robust, slimline, ergonomic design
  • Technical improvements on the trusted RW 20 series designs
  • With constant power-drive
  • Two speed ranges for universal use from 60 - 2,000 rpm
  • Push-through agitator shafts (only when stationary)
Stand, stirrer and clamps are not included.
Informações legais
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)