Documentos Principais
Z215198
PTFE screw propeller stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 650 mm
Sinônimo(s):
PTFE Stirrer Shaft
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.155,00
R$ 1.155,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.155,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
R$ 1.155,00
Check Cart for Availability
Materiais
PTFE
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Cowie 005.265.2
Comprimento
650 mm
Diâmetro da lâmina
60 mm
Diâmetro do eixo
9.5 mm
Descrição geral
  • Guaranteed chemically resistant, inert and leak-free
  • Use up to 280°C (540°F)
  • Encapsulated stainless steel core for maximum rigidity
Please note: The propeller and shaft are fused together.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4