Documentos Principais
Z309230
Quickfit® Allihn condenser
L 250 mm, joint: ST/NS 40/38
Sinônimo(s):
CX7/06/SC
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Junta
joint: ST/NS40/38
fabricante/nome comercial
Quickfit CX 7/06/SC
disponibilidade
not available in USA and Canada
Comprimento
250 mm
área da superfície
130 cm2
Descrição geral
Bulb sections give greater surface area for more cooling than the corresponding Liebig type condenser. Generally used for reflux. Condensers have plain stem tops.
Características e benefícios
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • Also known as reflux or bulb condensers
  • The inner bulb sections provide an increased cooling surface
  • Ideal for reflux and Soxhlet extraction applications
  • Supplied with detachable plastic screw thread connectors which allow 9mm bore flexible tubing to be fitted easily and safely
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)