Documentos Principais
Z137529
Ace Allihn condenser
male joint: ST/NS 24/40, jacket L 300 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.288,00
R$ 1.288,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.288,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 1.288,00
Check Cart for Availability
Junta
male joint: ST/NS24/40
fabricante/nome comercial
Ace Glass 594114
camisa C
300 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Approximately one bulb per 50 mm. Fits Abderhalden drying apparatus, Z137545.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)