CLS6795KIT
Corning® digital display hot plate and stirring hot plate accessory kit
accessory kit is designed for all Corning digital display hot plates and stirring hot plates, 1/cs
Sinônimo(s):
Corning Hot Plate Kit, Digital Hot Plate Kit, Stirring Hot Plate Kit
Selecione um tamanho
R$ 1.751,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.751,00
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
embalagem
case of 1
pack of 1
fabricante/nome comercial
Corning 6795KIT
cor
none
compatibilidade
all Corning digital display hot plates and stirring hot plates
Descrição geral
- Use with models: CLSPC400D, CLSPC420D, CLSPC600D, CLSPC620D
- Includes a temperature controller (CLS6795PR), a two piece, 5/16 in. (0.8 cm) diameter, 18 in. (45.7cm) long support rod (CLS440129) and magnetic stir bar retriever (CLS6970SR). (Boss Head clamp (CLS440140) and holding rod (CLS440141) are pictured, but are NOT included in this kit)
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)