Documentos Principais
87976
Supelco
Polyethylene glycol Standard ReadyCal Set Mp ~250-45′000
for GPC
Sinônimo(s):
PEG Molecular Weight Calibration Kit
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for GPC
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Componentes
ReadyCal Standards are polymer cocktails pre-weighed into autosampler vials for the convenient calibration of GPC/SEC/GFC systems.
This kit contains 10 sets of 3 color-coded vials, each containing four polyethylene glycols of different molar masses. Molar masses range from ~250 to ~45,000 Da and are carefully selected so that polymer traces are baseline separated.
This kit contains sufficient material for at least 10 calibrations and includes an instruction manual and calibration curve with measurement conditions.
Suitable for calibrations in aqueous solutions, DMF and DMAc (THF only for low molar masses).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Poli(etilenoglicol) analytical standard, for GPC, 40,000
Supelco
96699
Poli(etilenoglicol)
Poli(etilenoglicol) analytical standard, for GPC, 6,000
Supelco
81293
Poli(etilenoglicol)
Poli(etilenoglicol) analytical standard, for GPC, 600
Supelco
81286
Poli(etilenoglicol)
Dextran analytical standard, for GPC, Set Mp 1,000-400,000
Supelco
31430
Dextran
Poli(etilenoglicol) analytical standard, for GPC, 8,000
Supelco
81294
Poli(etilenoglicol)