Documentos Principais
Z292990
Supelco
TLC Glass Plates
L × W 5 cm × 10 cm, silica gel 60 matrix, binder, Organic Polymer, fluorescent indicator
Sinônimo(s):
Thin-layer Chromatography Glass Plates
Selecione um tamanho
200 EA
R$ 4.453,00
R$ 4.453,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
200 EA
R$ 4.453,00
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110504
NACRES:
NC.07
R$ 4.453,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Materiais
glass support
silica gel 60 matrix
Nível de qualidade
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
embalagem
pkg of 200 ea
fabricante/nome comercial
EMD Millipore® 1.05719.0001
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
C × L
5 cm × 10 cm
espessura da camada
250 μm
placa C × L
5 cm × 10 cm
tamanho de partícula
10-12 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
Informações legais
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)