Documentos Principais
Z247308
Coors Buchner funnel
capacity 25 mL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 376,00
R$ 376,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 376,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
R$ 376,00
Check Cart for Availability
descrição
For Filter Paper Diameter (mm): 35 to 40
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Coorstek 66239
Altura
100 mm
capacidade
25 mL
diâmetro da placa
43 mm
diâmetro
32 mm, perforated
Categorias relacionadas
Descrição geral
Coors Buchner funnel is a fixed perforated porcelain plate. It is glazed inside and out except for rim.
Aplicação
The Coors porcelain funnel has been used to promote filtration and channel flow.
Informações legais
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)