Documentos Principais
Z419893
Sigma-Aldrich
Scienceware® HDPE Buchner funnel
capacity 150 mL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 276,00
R$ 276,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 276,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
R$ 276,00
Check Cart for Availability
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F14609-0000
capacidade
150 mL
diâmetro da placa
70 mm
aro até a placa A
51 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
One piece funnel with sealed-in, coarse porosity, Coarse porosity (90-130 micron) PE filter plate for good retention and fast flow under vacuum. Useable with or without filter paper. Use below 52°C (125°F).
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)