Documentos Principais
BR462617
BRAND® rubber conical gasket for filter funnels and filter flasks
size 28 mm
Sinônimo(s):
Filter, Rubber gasket
Selecione um tamanho
10 EA
R$ 729,00
R$ 729,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EA
R$ 729,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
R$ 729,00
Check Cart for Availability
Materiais
EPDM rubber
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 462617
tamanho
28 mm
Descrição geral
Conical gaskets to place between filter funnel and filter flask.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)