Documentos Principais
Z245577
Sigma-Aldrich
Aldrich® stainless steel Buchner funnel
funnel O.D. 25 cm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 87.336,00
R$ 87.336,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 87.336,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
R$ 87.336,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
Ace Glass 1256309
Altura
12.7 cm , plate to top
funil D.E.
25 cm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Made of heavy gauge, 316L electropolished SS with easy to remove perforated plate for thorough cleaning or autoclaving. Funnels are unbreakable, have welded seams, 1/2 in. O.D. hose connector, and are rated for full vacuum. Suitable for use with solvents that degrade PP funnels, and high purity, biotechnical, and GMP applications.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Coors™ Buchner funnel capacity 2000 mL
Z247375
Coors Buchner funnel
Coors™ Buchner funnel capacity 70 mL
Z247316
Coors Buchner funnel