Documentos Principais
Z238708
PTFE stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 550 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 725,00
R$ 725,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 725,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
R$ 725,00
Check Cart for Availability
Materiais
PTFE
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Cowie 005.555.1
Comprimento
550 mm
Diâmetro do eixo
9.5 mm
Descrição geral
Stirring shaft with steel core for optimal rigidity. Use with PTFE stirrer guides and for applications which do not require a guide. Unbreakable, scratch resistant, and usable up to 280°C.
With 6.5mm diamond-shaped button and steel core, order blades below.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
PTFE stirrer shaft shaft diam. 12 mm, L 1,000 mm
Z566330
PTFE stirrer shaft
PTFE stirrer shaft shaft diam. 6 mm, L 400 mm
Z238686
PTFE stirrer shaft
PTFE stirrer shaft shaft diam. 6 mm, L 500 mm
Z238694
PTFE stirrer shaft
PTFE anchor stirrer shaft shaft diam. 9.5 mm, L 650 mm, blade diam. 140 mm
Z215260
PTFE anchor stirrer shaft