Documentos Principais
Z215236
PTFE anchor stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 550 mm, blade diam. 100 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.266,00
R$ 1.266,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.266,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
R$ 1.266,00
Check Cart for Availability
Materiais
PTFE
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Cowie 005.355.2
Comprimento
550 mm
Diâmetro da lâmina
100 mm
Diâmetro do eixo
9.5 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4