Documentos Principais
Z566292
PTFE stirrer shaft
shaft diam. 8 mm, L 400 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 791,00
R$ 791,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 791,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
R$ 791,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Materiais
PTFE
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Cowie 005.540.8.1
Comprimento
400 mm
Diâmetro do eixo
8 mm
Descrição geral
Stirring shaft with steel core for optimal rigidity. Use with PTFE stirrer guides and for applications which do not require a guide. Unbreakable, scratch resistant, and usable up to 280°C.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3