Documentos Principais
Z186759
PVC stopcock
L 60 mm, bore 4 mm, connections O.D. 6 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 475,00
R$ 475,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 475,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
R$ 475,00
Check Cart for Availability
embalagem
pack of 1 ea
Comprimento
60 mm
furo
4 mm
D.E. das conexões
6 mm
Descrição geral
PVC stopcock for use with for 6 mm (1/4") tubing.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)