Documentos Principais
Z186767
PVC stopcock
L 70 mm, bore 5 mm, connections O.D. 13 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 805,00
R$ 805,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 805,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
R$ 805,00
Check Cart for Availability
embalagem
pack of 1 ea
Comprimento
70 mm
furo
5 mm
D.E. das conexões
13 mm
Descrição geral
PVC stopcock for use with for 13 mm (1/2") tubing.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)