Documentos Principais
Z105058
Sigma-Aldrich
Tubing fitting assortment kit
stored in a clear PS box
Selecione um tamanho
1 KIT
R$ 1.728,00
R$ 1.728,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 KIT
R$ 1.728,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
R$ 1.728,00
Check Cart for Availability
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F19625-0000
Categorias relacionadas
Descrição geral
Comes in hinged-top, clear PS box
Connector type x 2
Straight, 5 sizes
Stepped, 6 sizes
"T", 6 sizes
"Y", 6 sizes
Quick disconnects, 3 sizes
PE cup-type stoppers, 12 sizes
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6