Documentos Principais
Z405558
J. Young high-vacuum PTFE valve, straight through
stopcock size 4 mm, side arm O.D. 7 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 747,00
R$ 747,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 747,00
About This Item
Código UNSPSC:
40141600
NACRES:
NB.79
R$ 747,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
J. Young
braço lateral D.E.
7 mm
tamanho da torneira
4 mm
Descrição geral
The J. Young high-vacuum PTFE valve helps in controlling the atmosphere when using air-sensitive materials.
Features:
  • PTFE piston with unique PTFE-sheathed elastomer O-ring seals
  • Grease-free glass-to-PTFE seals
  • High-vacuum to 10-6 torr
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6