Documentos Principais
B9282
Sigma-Aldrich
Nalgene® bottles, style 2104
capacity 500 mL
Sinônimo(s):
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round bottle
translucent high-density polyethylene bottle
Junta
Joints threaded neck (53)
Agency
suitable for EPA OTM-45
descrição
Not autoclavable
Características
with cap
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene® 2104-0016
diâmetro do frasco × A
73 mm × 168 mm
capacidade
500 mL
aplicação(ões)
PFAS testing
Categorias relacionadas
Descrição geral
Boston-style (round) wide-mouth bottles
Características e benefícios
  • Nalgene® bottles are ideal for storing chemicals, materials, and specimens.
  • Laboratory-grade HDPE material for reliably low leachables and extractables.
  • Suitable for use in freezers (up to -100°C).
  • Rigid, uniform walls offer protection against splitting or punctures.
  • Bottles have excellent durability and are chemically resistant to most acids, bases, and alcohols.
  • Linerless caps ensure a leak-proof seal for sample protection.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Os PFAS, ou "produtos químicos eternos", persistem no meio ambiente e representam riscos à saúde humana. Descubra nossas ferramentas de monitoramento ambiental para quantificação de PFAS, auxiliando pesquisadores, órgãos reguladores e laboratórios nos testes de PFAS.