Documentos Principais
S7031
Sigma-Aldrich
Storage box
polycarbonate, can be washed and autoclaved repeatedly
Sinônimo(s):
lab storage container, laboratory storage
Selecione um tamanho
4 EA
R$ 857,00
R$ 857,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
4 EA
R$ 857,00
About This Item
Código UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.22
R$ 857,00
Check Cart for Availability
Materiais
polycarbonate
embalagem
pack of 4 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene® 5050-0001
C × L × A
5 1/4 in. × 5 1/4 in. × 2 in.
Descrição geral
Uncompartmented for storage of various size items in any environment from -196 to +121°C. Can be washed and autoclaved repeatedly.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)