Documentos Principais
B0283
Nalgene® bottles, style 2105
capacity 1,000 mL
Sinônimo(s):
nalgene bottle, nalgene bottles
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polypropylene cap
polypropylene copolymer bottles (PPCO)
round translucent bottle
Junta
Joints threaded neck (63)
descrição
Autoclavable
Características
with cap
embalagem
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene® 2105-0032
diâmetro do frasco × A
91 mm × 199 mm
capacidade
1,000 mL
Descrição geral
Boston-style (round) wide-mouth bottles. Same profile as Style 2104. Can be used as animal watering bottles.
Características e benefícios
  • Nalgene® bottles are ideal for storing chemicals, materials, and specimens.
  • Laboratory-grade PPCO material for reliably low leachables and extractables.
  • Translucent - for visualization of samples.
  • A wide neck enables easy transferring of contents.
  • Bottles offer excellent durability and are chemically resistant to most acids, bases, and alcohols.
  • Linerless caps ensure a leak-proof seal for sample protection.
  • Autoclavable - The bottles can withstand temperatures up to +121°C.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Os PFAS, ou "produtos químicos eternos", persistem no meio ambiente e representam riscos à saúde humana. Descubra nossas ferramentas de monitoramento ambiental para quantificação de PFAS, auxiliando pesquisadores, órgãos reguladores e laboratórios nos testes de PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.