Documentos Principais
Z380334
Jars Nalgene® style 2117
capacity 1000 mL
Sinônimo(s):
laboratory jars, nalgene jars
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 1.260,00
4 PKG
R$ 3.721,00
R$ 1.260,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 1.260,00
4 PKG
R$ 3.721,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
R$ 1.260,00
Check Cart for Availability
Materiais
polymethylpentene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round transparent bottle
Junta
Joints threaded neck (120)
descrição
Autoclavable with closure completely unscrewed
Características
with cap
embalagem
pkg of 4
fabricante/nome comercial
Nalgene® 2117-1000
diâmetro do frasco × A
112 mm × 151 mm
capacidade
1000 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Transparent, with good chemical resistance.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)