Z323225
BRAND® wide-mouth bottles with screw cap, PTFE
capacity 100 mL
Selecione um tamanho
R$ 1.271,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.271,00
Produtos recomendados
Materiais
PTFE bottle
PTFE cap
round bottle
white bottle
wide-mouth bottle
Junta
joint threaded neck
Características
with cap
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 130538
capacidade
100 mL
diâmetro × A
52 mm × 88 mm
gargalo D.I.
35 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
- BRAND® wide-mouth bottles are ideal for safe transport and storing of liquids and powders.
- Polytetrafluoroethylene (PTFE) material offers high chemical and thermal resistance.
- Sturdy, strong-walled designed bottles include a screw cap for sample protection.
- Wide-mouth facilitates easy access to samples.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)