Documentos Principais
Z113999
Sigma-Aldrich
Wheaton glass serum bottle
volume 50 mL, clear, O.D. 20 mm, diam. × H 43 mm × 73 mm
Sinônimo(s):
Glass Serum Vials
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 48,00
12 EA
R$ 503,00
288 EA
R$ 5.915,00
R$ 48,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 48,00
12 EA
R$ 503,00
288 EA
R$ 5.915,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
R$ 48,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Materiais
borosilicate glass bottle
descrição
USP Type I
Características
autoclavable
closure type crimp top vial
D.E.
20 mm
capacidade
50 mL
diâmetro × A
43 mm × 73 mm
volume
50 mL
cor
clear
conector
opening for 20 mm
Descrição geral
It is autoclavable, easy sterilization, is used to contain substances to prevent contamination.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)