Documentos Principais
Z114049
Sigma-Aldrich
Wheaton glass serum bottle
volume 30 mL, amber, O.D. 20 mm, diam. × H 37 mm × 63 mm
Sinônimo(s):
Wheaton Glass Serum Vial
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
borosilicate glass bottle
descrição
USP Type I
Características
autoclavable
closure type crimp top vial
D.E.
20 mm
capacidade
30 mL
diâmetro × A
37 mm × 63 mm
volume
30 mL
cor
amber
conector
opening for 20 mm
Categorias relacionadas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)