317306
3,3′-Iminodipropionitrile
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
Bis(2-cyanoethyl)amine
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Ensaio
90%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.47 (lit.)
pb
205 °C/25 mmHg (lit.)
densidade
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N#CCCNCCC#N
InChI
1S/C6H9N3/c7-3-1-5-9-6-2-4-8/h9H,1-2,5-6H2
chave InChI
SBAJRGRUGUQKAF-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter