Documentos Principais
W530345
Sigma-Aldrich
Buchu leaf oil, Betulina
natural, FG
Sinônimo(s):
Agathosma betulina
About This Item
Número CAS:
Número FEMA:
2169
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
fonte biológica
Barosma betulina
grau
FG
Kosher
natural
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 173.65 (172.51)
Formulário
liquid
composição
Limonene, 16.6%
Linalol, 0.5%
Pulegone, 35-45%
índice de refração
n20/D 1.475
densidade
0.922 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
berry; green; tropical; herbaceous; minty; fruity
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
154.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
67.78 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)