09068
(±)-1,3-Butanediol
analytical standard
Sinônimo(s):
1,3-Butylene glycol
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.1 (20 °C, vs air)
pressão de vapor
0.06 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0% (GC)
temperatura de autoignição
741 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤0.2% water
índice de refração
n20/D 1.439-1.441
n20/D 1.44 (lit.)
pb
203-204 °C (lit.)
densidade
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)CCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
chave InChI
PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
226.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
108 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?