W317705
p-Mentha-8-thiol-3-one
mixture of cis and trans, ≥95%, FG
Sinônimo(s):
8-Mercaptomenthone, buchu mercaptan, 2-(1-Mercapto-1-methylethyl)-5-methylcyclohexanone
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Ensaio
≥95%
atividade óptica
[α]20/D −21°, neat
composição
may contain Pulegone
índice de refração
n20/D 1.495 (lit.)
p.e.
56 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
1 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
berry; minty; tropical; fruity; sulfurous
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCC(C(=O)C1)C(C)(C)S
InChI
1S/C10H18OS/c1-7-4-5-8(9(11)6-7)10(2,3)12/h7-8,12H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
RVOKNSFEAOYULQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- RIFM fragrance ingredient safety assessment, p-mentha-8-thiol-3-one, CAS Registry Number 38462-22-5.: This review provides a comprehensive safety assessment of p-Mentha-8-thiol-3-one, focusing on its applications in fragrance formulations. The study evaluates the compound′s toxicological profile and discusses its safe usage levels in consumer products. The research highlights the compound′s potential as a fragrance ingredient due to its unique olfactory properties. (Api et al., 2021).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
226.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
108 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?