Documentos Principais
W523607
Sigma-Aldrich
Petitgrain oil, Paraguay
Sinônimo(s):
Bitter orange oil
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
fonte biológica
Citrus aurantium
grau
Kosher
atividade óptica
[α]20/D −3.0°, neat
índice de refração
n20/D 1.459 (lit.)
p.e.
173 °C (lit.)
densidade
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Organoléptico
woody
Nota de preparo
Extraction method: steam distillation
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
152.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
66.67 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)