Documentos
W326402
Sigma-Aldrich
cis-4-Decenal
≥93%, stabilized, FG
Sinônimo(s):
(Z)-4-decenal, (Z)-dec-4-enal
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH2CHO
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
Número FEMA:
3264
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2297
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
5.137
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥93%
contém
synthetic alpha-tocopherol as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.443 (lit.)
pb
78-80 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
orange; citrus
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)CC\C([H])=C(\[H])CCCCC
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-7,10H,2-5,8-9H2,1H3/b7-6-
chave InChI
CWRKZMLUDFBPAO-SREVYHEPSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Cis-4-decenal is a compound used as a flavoring agent in food products due to its strong, pungent odor (1). The compound enhances the flavor of foods by imparting a savory aroma (2).
Aplicação
cis-4-Decenal is:·
  • one of the volatile compounds present in both Fu-brick tea and Pu-erh tea, which contributes to the aroma of these teas .
  • Found to contribute to the aroma profile of Chinese dry-cured Spanish mackerel .
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Volatile composition of Fu-brick tea and Pu-erh tea analyzed by comprehensive two-dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry
Shi J, et al.
LWT--Food Science and Technology, 103, 27-33 (2019)
Key aroma compounds of Chinese dry-cured Spanish mackerel (Scomberomorus niphonius) and their potential metabolic mechanisms
Wu S, et al.
Food Chemistry, 342, 128381-128381 (2021)